Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Sterile Disposable LiquiThief
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
290 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 & EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- At the required depth pull up the handle
- The further the handle is pulled, the larger the sample volume
- Push handle down to expel the sample
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 290 mL |
| Diameter (Metric) Outside | 21 mm |
| Descrizione | Sterile, Individually bagged |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1500 mm |
| N. per custodia | 20 |