Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Codice prodotto. 17942122 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensioni (L x P):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17942122
Marca: Sampling Systems™ 8888H100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
  • Available sterile or non-sterile
  • Ensures consistent validation results
Specifica
Product Type Swabbing Template
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm