Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensioni (L x P):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Specifica
Specifica
| Product Type | Swabbing Template |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduato | No |
| Sterilità | Sterile |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 50 mm |