Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Codice prodotto. 17992062 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensioni (L x P):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17992062
Marca: Sampling Systems™ 8888H50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These swabbing templates are ideal for ensuring consistency when swabbing for cleaning validation purposes. They are made in a cleanroom and come individually bagged to help reduce the risk of contamination.
  • Available sterile or non-sterile
  • Ensures consistent validation results
Specifica
Product Type Swabbing Template
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 50 x 50 mm
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.