Learn More
STF 083010, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18084542
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18084542
Marca: Tocris Bioscience 4509/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits IRE1α endonuclease activity
Inhibitor of IRE1α endonuclease activity; blocks endogenous XBP1 mRNA splicing. Displays cytostatic and cytotoxic effects in CD138+ multiple myeloma (MM) cells in vitro; inhibits bortezomib-induced XBP1 activity in myeloma xenografts in vivo. Does not alter IRE1α kinase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307543-71-1
Formula molecolare C15H11NO3S2
Molecular Weight (g/mol) 317.377
InChI Key AUXKGDNZANYAPX-RAXLEYEMSA-N
Sinonimo regid_for_cid_6537512, stf hplc, n-2-hydroxy-1-naphthyl methylene-2-thiophenesulfonamide, e-n-2-hydroxynaphthalen-1-yl methylene thiophene-2-sulfonamide, n-z-2-oxonaphthalen-1-ylidene methyl thiophene-2-sulfonamide
PubChem CID 6537512
IUPAC Name N-[(Z)-(2-oxonaphthalen-1-ylidene)methyl]thiophene-2-sulfonamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=CNS(=O)(=O)C3=CC=CS3
Specifica
Materiale o nome chimico STF 083010
Quantità 50 mg
Peso formulazione 317.38
Percent Purity >98%