Learn More
STF-118804, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498077
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498077 5 mg 5mg
16485986 100 mg 100mg
16441557 50 mg -
16425368 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498077 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY128085mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Specifica
Materiale o nome chimico STF-118804
CAS 894187-61-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H23N3O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 461.53
Peso formulazione 461.53
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only