Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Sticky Mats
Codice prodotto. 11886373
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensioni (L x P):
45 x 91 cm
46 x 91cm
61 x 91 cm
66 x 91 cm
45 x 114 cm
66 x 114 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 11886373
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate dust contamination from soles with CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™ Sticky Mats. They adhere directly to a floor or in an aluminum frame for decontaminating shoes upon entering a cleanroom environment.
  • Adhesive dust mats
  • Sheets numbered from 30 to 1
  • To stick directly to the floor or in an aluminum frame
Specifica
Dimensioni (L x P) 45 x 114 cm