Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Sticky Mats
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensioni (L x P):
45 x 91 cm
46 x 91cm
61 x 91 cm
66 x 91 cm
45 x 114 cm
66 x 114 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Adhesive dust mats
- Sheets numbered from 30 to 1
- To stick directly to the floor or in an aluminum frame
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 61 x 91 cm |
| Quantità | 120/Pk. |
| Colore | White |