Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispositivo di recupero per ancorette
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30.48 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Polyethylene pick-up rod with powerful Alnico magnet sealed in one end
- Magnete in Alnico-V sigillato su un'estremità
- Pratico anello per appendere sull'altra estremità
- Diametro 9.5 mm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in |
| Da utilizzare con (applicazione) | Recupero delle ancorette di agitazione da fiasche e altri recipienti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ancorette |
| Include | Magnete Alnico-V su un'estremità e anello sospeso sull'altra |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Materiale | PE (polietilene) |