Learn More
Cole-Parmer™ Stir-Pak Variable Speed Mixers
Codice prodotto. 11890010 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Speed:
23 to 2300 rpm
50 to 2500 rpm
9 to 900 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11890010
Marca: Cole-Parmer™ 5000727
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Speed 9 to 900 rpm
Requisiti elettrici 230VAC
Impostazioni alimentazione 230 VAC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Modular system for maximum versatility