Learn More
Cole-Parmer™ Stir-Pak Variable Speed Mixers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Speed:
23 to 2300 rpm
50 to 2500 rpm
9 to 900 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Speed | 9 to 900 rpm |
| Requisiti elettrici | 230VAC |
| Impostazioni alimentazione | 230 VAC |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modular system for maximum versatility |