Learn More
Cole-Parmer™ Stir Bars
Codice prodotto. 12789038
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
Forma:
Cylinder
Oval
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12789038
Marca: Cole-Parmer™ 3663098
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stir Bars suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.24 in.
Da utilizzare con (applicazione) For Stem Integrity
Da utilizzare con (apparecchiatura) Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations
Lunghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Forma Oval
Tipo Magnetic Stir Bar