Learn More
Cole-Parmer™ Stir Bars
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
Forma:
Cylinder
Oval
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.24 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Stem Integrity |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Forma | Oval |
| Tipo | Magnetic Stir Bar |