Learn More
Heidolph™ Set ancorette per agitatori
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forma:
Cilindrico
Oval
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Descrizione
- 25, 40, 50 mm ciascuno
- Condizioni di funzionamento fluide in aree di contatto ottimale
- Lunga durata
Per applicazioni in:
- Bicchieri
- Piatti di cristallizzazione
- Bagni di riscaldamento
- Altri recipienti a fondo piatto
Capacità di agitazione (H2O) max.:
- Ancoretta magnetica 25 mm: 500 mL
- Ancoretta magnetica 40 mm: 500-2.000 mL
- Ancoretta magnetica 50 mm: 2.000-5.000 mL
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P x A) | 25, 40, 50 mm |
| Rivestimento | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25, 40, 50 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Forma | Cilindrico |