Learn More
Heidolph™ Set ancorette per agitatori
Codice prodotto. 10333033 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forma:
Cilindrico
Oval
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 10333033
Marca: Heidolph™ 5095300000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
  • Confezione da 3 pz.
  • La forma è simile a quella del pallone e garantisce una miscelazione completa
  • Dotata di nucleo magnetico ovale, ha una forza maggiore rispetto alle ancorette con nucleo magnetico cilindrico.
Per applicazioni in:
  • Pallone a fondo rotondo, ad esempio per le miscele di reazione
Capacità di agitazione (H2O) max.:
  • 10 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 15 x 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mL Flasks
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale PTFE
Quantità 3/Pk.
Forma Oval