Learn More
United Scientific™ Stirring Rods with Rubber Policeman
Codice prodotto. p-2380775 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
254 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
10 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.23 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11779779
Marca: United Scientific™ 0636956
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass stirring rods are supplied with rubber policemen already attached.
  • Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
  • Stirring rods are made of soft flint glass.
  • Both ends fire-polished and rounded.
  • Policemen are made of natural rubber.
  • Pre-assembled.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 0.23 in.
Dimensioni (L x P x A) 11.5 x 4 x 0.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Used to help transfer residues of precipitates or solids from the inside or beakers, flasks or other glass surfaces
Include Rubber policemen on end
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 254 mm
Materiale Vetro
Quantità 12 Pk.
Forma Sphere
Tipo Stir Bar