Learn More
mb2 Sgabello su ruote
Click to view available options
:
Casters
Descrizione
- Sgabello con seduta imbottita in ecopelle
- Cilindro pneumatico per la regolazione dell'altezza
- Base a 5 razze in nylon rinforzato ø600 mm
- Ruote per pavimenti duri 50mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Low Stool |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 400 to 560 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5 kg |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | No |
| Con ruote | Yes |
| Con poggiapiedi | No |
| Vedi altri risultati |