Learn More
Buerkle™ Stop-It™ Hose Clamp with Easy-Click Closure
Codice prodotto. 10568251
Click to view available options
Da utilizzare con:
Tubi flessibili con diam. esterno di 15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568251
Marca: Buerkle™ 86190102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Regulate the flow of liquids and gasses with these hose clips. ™™ The closure compresses the hose over a wide area against the steel hook to prevent damage to the hose.
Utilizzabile ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas. Regolazione continua del flusso: Utilizzando la vite a testa zigrinata della fascetta Stop-It è possibile regolare gradualmente e con precisione il flusso, o arrestarlo completamente, anche sui raccordi per tubi flessibili esistenti. Il tubo flessibile viene compresso, per un'area ampia, contro il gancio in acciaio resistente, per prevenire danni. Chiusura Easy-Click - La fascetta Stop-It può essere aperta e chiusa in qualsiasi posizione semplicemente avvitando o svitando la vite. Materiale di alta qualità - Stop-It è realizzata in plastica PVDF resistente alle sostanze chimiche. La fascetta è in acciaio galvanizzato.
  • PVDF e acciaio, zincati
  • Resistenti a temperature fino a 160 °C
  • Per tubi flessibili con diametro esterno fino a 10mm, 15mm e 20mm
  • Disponibile in quattro colori brillanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PVDF, acciaio, zincato
Da utilizzare con Tubi flessibili con diam. esterno di 15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato ovunque sia necessario regolare o arrestare il flusso all'interno di tubi contenenti liquidi o gas
Quantità confezione 50/Scale
Dimensioni dei tubi 10 mm
Dimensione della porta 10 mm
Colore Rosso
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Product Type Clip di chiusura a scatto per tubi Stop-it up