Learn More
Fisherbrand™ Tappi
Codice prodotto. 11507652 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Dimensione della confezione:
pezzi 67
Codice prodotto. 11507652
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
  • Small, tapered plug used to seal the openings of test tubes, flasks and other laboratory glassware
  • Preferable for applications that require tighter seal or greater degree of chemical resistance
  • Prevent contamination of samples by protecting contents of laboratory glassware from air
  • Allows experimenters to shake or mix solutions without spilling them
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per uso di laboratorio
Quantità Confezione da 67
Colore Assortiti
Materiale Gomma
Product Type Tappo