Learn More
BRAND™ Stoppers for Centrifuge Tube
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
10mL
48mL
110mL
160mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polyethylene construction
- For use with polypropylene centrifuge tubes
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polypropylene centrifuge tubes |
| Quantità | 100/PK |
| Size | 160mL |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Caps |