Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Snap-on Stopper
Codice prodotto. 12402641 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Grigio
Red
Materiale:
Butile
Rubber
Diametro (sistema metrico):
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12402641
Marca: DWK Life Sciences 224100180
Provide airtight covers
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Serum bottles and vials
Durezza 45 Durometer
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Materiale Rubber
Product Type Plug Stopper