Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Snap-on Stopper
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Grigio
Red
Materiale:
Butile
Rubber
Diametro (sistema metrico):
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Serum bottles and vials |
| Durezza | 40 Durometer |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Plug Stopper |