Learn More
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
25 L
60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
- The canister can also be used as a settling canister
- HDPE
- Bottle opening diameter 50mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Include | Closure, 1 handle |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 6/Pk. |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Si |
| Vedi altri risultati |