Learn More
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector
Codice prodotto. 10573052 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
25 L
60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10573052
Marca: Buerkle™ 04010005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Storage Bottles without Threaded Connector has thick sides with sturdy carrying handle for safe transport and storage.
  • The venting valve (accessory) lets air into the container in order to prevent a vacuum in the bottle
  • The canister can also be used as a settling canister
  • HDPE
  • Bottle opening diameter 50mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Colore Transparent
Descrizione Without threaded connector, one handle
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Include Closure, 1 handle
Altezza (sistema metrico) con chiusura 330 mm
Materiale HDPE
Quantità 1 Ea.
Trasparenza Si
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 50 mm
Graduazioni Yes
Closure Included
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 330 mm
Product Type Storage Bottle
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 167 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No