Learn More
Thermo Scientific™ Scatola per conservazione
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Constructed of durable fiberboard Boxes measure 5 x 5 x 2 in. (127 x 127 x 50 mm).
- Store a variety of vials and tubes with Thermo Scientific™ Storage Boxes.
- For use in ultra-low temperature freezers.
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Not Included |
| Product Type | Scatola per conservazione |
| Colore | White |
| Materiale | Fiberboard |
| Forma | Square |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ULT Freezers |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Size | 127 x 127 x 50 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 5 x 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Vedi altri risultati |