Learn More
Labcon Storage Box for Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7193993 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (15 mL)
Tubes (50 mL)
Posizioni:
16
36
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 16693992
Marca: Labcon 27032200009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Freezable to -80°
  • Storage Box
  • Holds centrifuge tubes
  • Made of polypropylene
  • Freezable to -80°C
  • Includes clear lid
  • 2 boxes per case
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Product Type Freezer Storage Box
Dichiarazioni di pulizia Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Capacità Tubes (15 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 36
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 mL Centrifuge Tubes
Imballaggio 2 Boxes / case