Learn More
BRAND™ Storage Box For Cryogenic Tubes
Codice prodotto. 15613947 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
81 (1.2 mL and 2 mL Cryogenic Tubes)
81 (3, 4 and 5 mL Cryogenic Tubes)
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
Codice prodotto. 15613947
Marca: BRAND™ 114862
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds 81 tubes
  • Polycarbonate (PC)
  • For cryogenic tubes
  • Operating range (in the gaseous phase of liquid nitrogen) -196°C to +121°C
  • Autoclavable at 121°C (2 bar)
  • DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Tipo Cryo Storage Box
Capacità 81 (1.2 mL and 2 mL Cryogenic Tubes)
Quantità 4