Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10410803
Click to view available options
Tipo:
Cryo Cane Coder
Cryo Storage Cane
Progettazione:
A gradini
Coder
Standard
Lunghezza (sistema metrico):
29 cm
30 cm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 12
pezzi 48
pezzi 50
Codice prodotto. 10410803
Marca: Thermo Scientific™ DS50200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store various cryostorage tubes in these storage canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
Le stecche di stoccaggio Thermo Scientific™ consentono di conservare provette per crioconservazione Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibili in formato standard o scalare, in grado di alloggiare diversi formati e modelli di fiale.
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Progettazione Coder
Colore Bianco
Materiale Alluminio
Tipo Cryo Cane Coder
Quantità 100/Pk., 100/Cs.
Lunghezza (sistema metrico) Not Applicable