Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Codice prodotto. 11523740
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 mL
8 ml
8ml
12 ml
16 ml
22 mL
40 mL
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
White
White, Clear
Dimensione chiusura:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
24mm
8-425
Quantità:
100
100 Caps
100 Septa
100 Vials
200
200 (vial and caps are sold separately)
200 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11523740
Marca: Thermo Scientific™ 8SV(A)
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flacone di conservazione da 8 ml, vetro ambrato, 17 x 60 mm con filettatura 15-425
Diametro (sistema metrico) interno 17 mm
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 8 ml
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 8 mL
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 200 Vials
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 15-425
Marking Spot No
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.