Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Codice prodotto. 11583740
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 mL
8 mL
8ml
12 ml
16 ml
22 mL
40 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
White
White, Clear
Dimensione chiusura:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
24mm
8-425
Quantità:
100
100 Caps
100 Septa
100 Vials
200
200 (vial and caps are sold separately)
200 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11583740
Marca: Thermo Scientific™ 40SV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Flacone con tappo a vite 24-400
Diametro (sistema metrico) interno 28 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 40 ml
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 40 mL
Altezza (sistema metrico) 295 mm
Quantità 100 Vials
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 20-400
Marking Spot No
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.