Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Description
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
- Tappi per la conservazione pieni con rivestimento in PTFE
- Il rivestimento in PTFE su pellicola o espanso di fondo offre una vasta resistenza chimica
- Non autoclavabili
I kit convenienza non assemblati consentono di risparmiare tempo nella preparazione dei campioni.
- I kit convenienza con tappo pieno comprendono pari quantità di fiale e tappi a vite con setti preassemblati.
- I kit convenienza con tappo aperto contengono fiale confezionate in pellicola termoretraibile, con tappi e setti confezionati separatamente in sacchetti di plastica.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Flacone con tappo a vite 15-425 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 17 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 8 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Quantità | 200 |
| Show More |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.