Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Descrizione
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 8-425 Screw Vial, 2 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 2 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Quantità | 100 Vials |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.