Learn More
BRAND™ Straight-Bore PTFE Stopcocks
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE construction
- Polypropylene valve
- With integrated one-way hose nozzle
Specifica
Specifica
| Foro spina | 3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Adatto al tubo ID | 5 mm |
| Include | Integrated hose nozzle |
| Plug Material | Polypropylene |