Learn More
BRAND™ Straight Burette Stopcock for Burette, Amber
Codice prodotto. p-7164820 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
25 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10519161
Marca: BRAND™ 81917
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Straight Burette Stopcock for Burette includes an interchangeable glass key.
  • Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable borosilicate glass key with retention device
  • Stopcock size 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Burette Stopcock
Materiale Amber Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL Burette
Include Glass Key