Learn More
Gosselin™ Straight Container, PP
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 162
Descrizione
- Straight-sided container
- Shatter-resistant polypropylene construction
- Translucent
- Screw-cap closure
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Straight, Cylindrical |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004 |
| Colore chiusura | Red |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |
| Vedi altri risultati |