Learn More
Gosselin™ Straight Container with Red Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 270
Specifica
Specifica
| Product Type | Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polystyrene |
| Capacità (sistema metrico) | 140 mL |
| Colore chiusura | Red |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |