Learn More
BRAND™ Straight Needle-Valve Stopcock
Codice prodotto. 10059670 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 10 mL Burette
25 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10059670
Marca: BRAND™ 82221
Solo null disponibili
Add to basket
Add to basket
Straight Needle-Valve Stopcock is constructed of glass and includes a polypropylene cap.
  • Valve housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap. and retention device
  • Valve opening 0 to 2.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Straight Needle-valve Stopcock
Diametro (sistema metrico) 0 to 2.5 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mL Burette