Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Straight-sided Glass Jar
Codice prodotto. p-7111684 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Rivestimento interno chiusura:
Polyvinyl
N. per custodia:
48/Case
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 15571980
Marca: DWK Life Sciences W217906
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Straight-sided wide-mouth bottles with white polypropylene screw caps. Made of Type III clear soda lime glass.
  • Straight smooth walls allow for complete removal of contents
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • With attached screw caps lined in PTFE or PV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass (Type 3)
N. per custodia 48/Case
Colore chiusura Bianco
Bocca Larga
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene