Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. p-7145769 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
Codice prodotto. 16194567
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translucent and durable
  • Jars are ideal for storing and collecting specimens and lab supplies
  • Wide neck and straight sides facilitate easy recovery of contents
  • Polypropylene offers greater tolerance to high temperatures than HDPE and better contact clarity
  • Features wide neck and straight sides to facilitate easy recovery of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 43 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 72
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 43-400
Chiarezza Translucent
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Product Type Straight-sided Jar
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Tipo di chiusura Cap