Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Blue Cap
Codice prodotto. 15428814
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
60 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 700
Codice prodotto. 15428814
Marca: Gosselin™ TP35C001
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Colore chiusura Blue
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Clear
Etichetta No Label
N. per custodia 700/Cs.
N. per confezione 70/Bag