Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Green Cap
Codice prodotto. 15448844
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 264
pezzi 380
Codice prodotto. 15448844
Marca: Gosselin™ TP53C014
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Colore chiusura Green
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Clear
Etichetta No Label
N. per custodia 264/Cs.
N. per confezione 264/Pk.