Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione dritte
Codice prodotto. 10588421
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10588421
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05035011
For placement onto distillation flasks for separation of drops. Lenz Laborglasinstrumente™ Splash Heads Acc. to Stutzer, Straight, are manufactured from durable Duran™ glass tubing.
  • Straight with NS cone and socket
  • Temperature and chemical resistance
  • Minimal thermal expansion
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For separation of drops (Direct placement onto distillation flasks)
Tipo Straight Splash Heads
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 14/23 NS 14/23