Learn More
Buerkle™ Straight Suction Tube for Buerkle™ ProfiSampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 cm
220 cm
Colore:
Black
Transparent
Materiale:
Polyamide
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from either polyethylene or polyamide plastic
- Polyethylene tubes used for general sampling, polyamide tubes used for flammable liquids in VbF Hazard Category AI (electrically conducting)
- Diameter of 6 x 8 mm
- Not autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Suction Tube |
| Materiale | Polyamide |
| Materiale provetta | Polyamide |
| Stile | Straight |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Flammable Liquids in VbF Hazard Category AI (Electrically Conducting) |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 x 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 cm |