Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
Codice prodotto. 17932132 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17932132
Marca: Sampling Systems™ A596400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
  • Range of different convenient lengths
Specifica
Stile punta Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Materiale Stainless Steel (316L)
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Product Type Tweezers
Quantità (N. per custodia) 1 Tweezer/Cs.
Sterilità Non-sterile
Stile Standard