Learn More
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Chromeo 546 Conjugate
Codice prodotto. 15332016 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
:
Quantity: 50 μg
Codice prodotto. 15332016
Marca: IBA GmbH™ 21548050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ Chromeo 546 Conjugate is for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains Strep-Tactin™ conjugated to Chromeo 546
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Specifica
Quantità 50 μg