Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ MacroPrep™ Resin
Codice prodotto. 12826516 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
20 mL
Dimensione della confezione:
20mL
Codice prodotto. 12826516
Marca: IBA Lifesciences 21505010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ MacroPrep™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ MacroPrep™ consists of polymethacrylate, a synthetic material coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and is applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • In contrast to agarose resins, plant cell components such as chlorophyll are not unspecifically bound by this resin, which makes Strep-Tactin™ MacroPrep™ the favorable alternative.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension are necessary. 
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Forma Suspension
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame Greater than 300 nmol/mL resin (Biotin); 3 mg/mL (Strep-tag™II Binding)
Quantità confezione 20 mL
Shipping Condition Room temperature
Esclusivamente per scopi di ricerca.