Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50% Suspension
Codice prodotto. 12886446 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Codice prodotto. 12886446 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21206500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for purification of recombinant Strep-tag™ proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
  • Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges
  • Resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
  • Binding capacity: 1 mL sedimented resin (corresponding to 2 mL of 50% suspension)
  • Useful for one-step purification of 50 to 100 nmol recombinant Strep-tag™ protein (up to 3 mg in case of 30 kDa protein)
Specifica
Product Type Strep-Tactin Superflow