Descrizione
- ™
- ™
Specifica
Specifica
| Product Type | Strep-Tactin Sepharose Suspension (50%) |
| Quantità | 20 ml |
| Content And Storage | ° |
| Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare di preferenza per la purificazione del flusso per gravità di proteine ricombinanti Strep-tag |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Esclusivamente per scopi di ricerca.