Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Sepharose™ Resin
Codice prodotto. p-7230574 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 ml
20 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
20mL
Pezzo
Codice prodotto. 12723074
Marca: IBA Lifesciences 21201002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ Sepharose™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Sepharose™ is a 4% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • Due to the low concentrated agarose, it is particularly suitable for large proteins, especially if the affinity to Strep-Tactin™XT 4Flow™ is too high.
  • The wide-meshed polymer allows for the simple attachment of larger proteins to the stationary phase.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.
Please note that Strep-Tactin™ Sepharose™ is not compatible with HPLC/FPLC due to the low pressure stability.
Specifica
Product Type Sospensione sefarosio Strep-Tactin
Quantità 4 ml
Content And Storage 4 °C
Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare di preferenza per la purificazione del flusso per gravità di proteine ricombinanti Strep-tag
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Esclusivamente per scopi di ricerca.