Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50% Suspension
Codice prodotto. 12866446 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
4mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12866446 50 mL 50mL
12846446 4 mL 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12866446 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21206025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
  • Strep-Tactin™ Superflow™ is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.  
Specifica
Quantità 50 mL
Stabilità 6 months after shipping.
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame Biotin: >300 nmol/ mL resin
Product Type 50% suspension
Esclusivamente per scopi di ricerca.